Learn More
2-Amino-4-[2-(Boc-amino)etil]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490509 1 g 1 g
15400519 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63689.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956018-34-1
Fórmula molecular C10H17N3O2S
Peso molecular (g/mol) 243.325
Número MDL MFCD09998237
Clave InChI IIILZIJRVHFCGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-2-aminothiazol-4-yl ethylcarbamate, tert-butyl n-2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate, 2-amino-4-2-boc-amino ethyl thiazole, tert-butyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate
PubChem CID 45926027
Nombre IUPAC N-[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)etil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-[2-(Boc-amino)ethyl]thiazole
Color Marrón
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido