Learn More
2-Amino-4-(1-naftil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486726 5 g 5 g
11476726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23882.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56503-96-9 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56503-96-9
Fórmula molecular C13H10N2S
Peso molecular (g/mol) 226.30
Número MDL MFCD00236016
Clave InChI NBQUWOCIFFHZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-1-naphthyl thiazole, 4-1-naphthalenyl-2-thiazolamine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1-naphthalenyl, 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-1-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-alpha-naphthylthiazole, 2-amino-4-1-naphthalenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 151342
Nombre IUPAC 4-(naphthalen-1-yl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 5 g
Beilstein 164858
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.3
Porcentaje de pureza 97%