Learn More
2-Amino-3-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427247 5 g 5 g
15437247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34303.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 183610-70-0 | C6H5F3N2 | 162.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183610-70-0
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.12
Número MDL MFCD04972538
Clave InChI YWOWJQMFMXHLQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 3-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 2-amino-3-trifluoromethylpyridine, 3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, pubchem9819, acmc-1c6sx, ksc495e5p
PubChem CID 2760920
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)piridina-2-amina
SMILES NC1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%