Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-3-(trifluorometil)piridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421606 250 mg 250 miligramos
15411606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54793.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 947249-01-6 | C12H16BF3N2O2 | 288.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947249-01-6
Fórmula molecular C12H16BF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 288.08
Número MDL MFCD12923414
Clave InChI OQZKROYNCVLJKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-amine
PubChem CID 46864103
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3-(trifluorometil)piridina-2-amina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(N)N=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.07
Porcentaje de pureza 96%