Learn More
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10004192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10004192 1 g Glass bottle 1 g
10311213 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10004192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380610010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7521-41-7
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD01830382
Clave InChI NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 102.0°C
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación >300°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder, Crystals or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2