Learn More
2-Amino-3-piridinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 24517-64-4 |
| Fórmula molecular | C6H5N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Aminonicotinonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine, 2-Aminonicotinonitrile, 3-Cyanopyridin-2-amine, 3-Cyanopyridin-2-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,(H2,8,9) |
| SMILES | NC1=NC=CC=C1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-aminonicotinonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.05 |