Learn More
2-Amino-3-nitropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496947 25 g 25 g
11486947 5 g 5 g
11309699 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14368.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 4214-75-9 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-75-9
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00006314
Clave InChI BPYHGTCRXDWOIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-nitropyridine, 3-nitro-2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitropyridin-2-ylamine, 3-nitro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3-nitro, 2-amino3-nitropyridine, 3-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 77887
Nombre IUPAC 3-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitropyridine
Punto de fusión 165°C to 167°C
Cantidad 25 g
Beilstein 124468
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%