Learn More
2-Amino-3-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357349 5 g 5 g
11367349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-85-0
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00010875
Clave InChI KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
PubChem CID 4115495
Nombre IUPAC 2-amino-3-nitrofenol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitrophenol
Punto de fusión ∼212°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2804307
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%