Learn More
Ácido 2-amino-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30313044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313044 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30313044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6183945G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Fórmula molecular C7 H6 N2 O4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 182.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0328