Learn More
Ácido 2-amino-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413337 10 g 10 g
15403337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26001.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 606-18-8 | Molecular Formula: C7H6N2O4 | Molecular Weight: 182.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-18-8
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00024261
Clave InChI JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
PubChem CID 219633
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%