Learn More
Clorhidrato de 2-amino-3'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444873 1 g 1 g
11454873 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12205.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36765-84-1 | C8H9N2O3 | 181.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36765-84-1
Fórmula molecular C8H9N2O3
Peso molecular (g/mol) 181.17
Número MDL MFCD00051997
Clave InChI NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 3-nitrophenacylamine hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethan-1-one hydrochloride, acmc-20amzi, 2-amine-3'-nitroacetophenone hcl, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hcl salt, 2-amino-3-nitroacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2774374
Nombre IUPAC 2-amino-1-(3-nitrofenil)etanona; clorhidrato
SMILES [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Punto de fusión 210°C to 212°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.62
Porcentaje de pureza 98%