Learn More
2-Amino-3-nitro-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10043610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10123641 1 g Frasco de vidrio 1 g
10701545 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10043610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6635-86-5
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00006315
Clave InChI IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitropiridin-2-amina
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitro-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136°C to 141°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación