Learn More
Ácido 2-amino-3-metilselenil propiónico, TRC
Código de producto. 30330045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330045 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30330045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63443850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Fórmula molecular C4 H9 N O2 Se
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metilselanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 182.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.98