Learn More
2-Amino-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methylpyridine |
| CAS | 1603-40-3 |
| Fórmula molecular | C6H8N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-pyridinamine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-3-methylpyridine, 2-Amino-3-picoline, 2-Amino-beta-picoline, 3-Methyl-2-aminopyridine, 3-Methyl-2-pyridinamine, 3-Methylpyridin-2-ylamine, NSC 176169, NSC 450 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | Cc1cccnc1N |
| Nombre IUPAC | 3-metilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |