Learn More
2-Amino-3-metilpiridina, 97%
Código de producto. 11319699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319699 25 g 25 g
11463913 100 g 100 g
11473913 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10224.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-40-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-40-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006320
Clave InChI RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
PubChem CID 15347
Nombre IUPAC 3-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=C(N=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylpyridine
Punto de fusión 29°C to 32°C
Densidad 1.073
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5825
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 107892
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación