Learn More
(2-amino-3-metilfenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-3-methylphenyl)methanol |
| CAS | 57772-50-6 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-methylbenzenemethanol, 2-Amino-3-methylbenzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CO)c1N |
| Nombre IUPAC | (2-amino-3-metilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |