Learn More
2-Amino-3-metilpentan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methylpentan-1-ol |
| CAS | 24629-25-2 |
| Fórmula molecular | C6H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-2-amino-3-methylpentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 117.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.1154 |