Learn More
2-Amino-3-metilbutanamida Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008662 100 mg 100 miligramos
30005424 1 g 1 g
30006696 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA614630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93169-29-0
Fórmula molecular C5 H12 N2 O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 152.622
Sinónimo DL-Valinamide Hydrochloride, Butanamide, 2-amino-3-methyl-, hydrochloride (1:1), Butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride (9CI), Butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride, (±)-, Valinamide, hydrochloride (7CI), DL-Valinamide hydrochloride, 2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-butanamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)C(N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylbutanamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0716