Learn More
Ácido 2-amino-3-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30311840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311840 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30311840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61215025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 4389-45-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633