Learn More
Éster metílico del ácido 2-amino-3-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30325670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325670 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325670 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6121555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22223-49-0
Fórmula molecular C9H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1N
Nombre IUPAC 2-amino-3-metilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079