Learn More
Ácido 2-amino-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451267 1 g 1 g
11461267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24230.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4389-45-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4389-45-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007745
Clave InChI WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
PubChem CID 78101
ChEBI CHEBI:80574
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 174°C to 177°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2359694
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%