Learn More
2-Amino-3-metilamino-5-fenilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methylamino-5-phenylpyridine |
| CAS | 107351-81-5 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3/c1-14-11-7-10(8-15-12(11)13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,14H,1H3,(H2,13,15) |
| SMILES | CNc1cc(cnc1N)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-N-metil-5-fenilpiridina-2,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1109 |