Learn More
2-Amino-3-(metil-d3)-4-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(methyl-d3)-4-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 82050-11-1 |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H9 N4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4/c1-7-6-9-8(4-3-5-14-9)10-11(7)16(2)12(13)15-10/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2c3cccnc3cc(C)c12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-(trideuteriometil)imidazo[4,5-f]quinolin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.125 |