Learn More
2-Amino-3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol, TRC
Código de producto. 18040940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040940 100 mg 100 miligramos
18082530 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18040940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA617500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68006-83-7
Fórmula molecular C12 H11 N3
Peso molecular (g/mol) 197.24
Sinónimo 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI), 3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-3-methyl-α-carboline, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine, MeAαC, MeAaC
Nombre IUPAC 3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol-2-amina
SMILES Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0953
Porcentaje de pureza >95%