Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-h]quinolina, TRC
Código de producto. 30314980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30314980 10 mg 10 miligramos
30312539 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30314980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61675010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]quinoline
CAS 147293-13-8
Fórmula molecular C11 H10 N4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3H-Imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-13-9(7)10(8)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMILES Cn1c(N)nc2c3ncccc3ccc12
Nombre IUPAC 3-metilimidazo[4,5-h]quinolin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0905
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.