Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-h]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]quinoline |
| CAS | 147293-13-8 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3H-Imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-13-9(7)10(8)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14) |
| SMILES | Cn1c(N)nc2c3ncccc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-metilimidazo[4,5-h]quinolin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0905 |