Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalina, TRC
Código de producto. 17961375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961375 2.5 mg 2.50 miligramo
17904295 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6169002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108354-47-8
Fórmula molecular C10 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 199.21
Sinónimo 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
Nombre IUPAC 3-metilimidazo[4,5-f]quinoxalina-2-amina
SMILES Cn1c(N)nc2c3nccnc3ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0858
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.