Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| CAS | 1215363-28-2 |
| Fórmula molecular | C10H6D3N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | IQx-d3, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)/i1D3 |
| SMILES | NC1=NC2=C(N1C([2H])([2H])[2H])C=CC3=NC=CN=C32 |
| Nombre IUPAC | 3-(metil-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1 |