Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Código de producto. 30041347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041347 100 mg 100 miligramos
30012880 250 mg 250 miligramos
18071430 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA616500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76180-96-6
Fórmula molecular C11 H10 N4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, 2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline, IQ, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo(4,5-f)quinoline
Nombre IUPAC 3-metilimidazo[4,5-f]quinolina-2-amina
SMILES Cn1c(N)nc2c3cccnc3ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0905
Porcentaje de pureza >95%