Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(trideuteromethyl)-3H-Imidazo[4,5-F]-quinoline |
| CAS | 82050-10-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H7 N4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-(methyl-d3)-3H-imidazo(4,5-f)quinoline, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline-d3, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2c3cccnc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)imidazo[4,5-f]quinolin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 201.24 |
| Mostrar más |