Learn More
2'-Amino-3'-metoxiflavona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456419 10 mg 10 miligramos
15446419 5 mg 5 miligramos
15466419 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64485.MA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un inhibidor de la MAP quinasa
A MAP kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167869-21-8
Fórmula molecular C16H13NO3
Peso molecular (g/mol) 267.28
Número MDL MFCD00671789
Clave InChI QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
PubChem CID 4713
ChEBI CHEBI:77954
Nombre IUPAC 2-(2-amino-3-metoxifenil)cromen-4-ona
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Amino-3'-methoxyflavone