Learn More
Ácido 2-amino-3-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30314733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314733 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30314733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6120101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1N
Nombre IUPAC ácido 2-amino3metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582