Learn More
Ácido 2-amino-3-metoxibenzoico, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15476279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15476279 25 g 25 g
15456279 5 g 5 g
15466279 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476279 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J64244.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3177-80-8
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00075178
Clave InChI SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
Nombre IUPAC ácido 2-amino3metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 169°C to 170°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Forma física Polvo