Learn More
2-amino-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494350 1 g 1 g
11404360 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50001.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104830-06-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104830-06-0
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.013
Número MDL MFCD01651885
Clave InChI UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-iodopyridine, 3-iodopyrid-2-ylamine, 3-iodo-pyridin-2-ylamine, 3-iodo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-iodo, iodo-aminopyridine, pubchem1265, 2-amino-3-iodpyridine, acmc-20a0df
PubChem CID 2763151
Nombre IUPAC 3-yodopiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-iodopyridine
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%