Learn More
2-Amino-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11936411 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11936411 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926411 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11936411 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 441480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104830-06-0 | Molecular Formula: C5H5IN2 | Molecular Weight: 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104830-06-0
Fórmula molecular C5H5IN2
Peso molecular (g/mol) 220.01
Clave InChI UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-iodopyridine, 3-iodopyrid-2-ylamine, 3-iodo-pyridin-2-ylamine, 3-iodo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-iodo, iodo-aminopyridine, pubchem1265, 2-amino-3-iodpyridine, acmc-20a0df
PubChem CID 2763151
Nombre IUPAC 3-yodopiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-iodopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.6°C to 90.6°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, polvo cristalino o agujas
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-3-iodopyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.