Learn More
2-Amino-3-hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-hydroxypyridine |
| CAS | 16867-03-1 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Amino-3-pyridinol, 2-Amino-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxy-2-aminopyridine, 3-Hydroxy-2-pyridinamine, 3-Hydroxypyridine-2-amine, NSC 136806 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7) |
| SMILES | Nc1ncccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-aminopiridina-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.048 |