Learn More
2-amino-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11329699 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11329699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10665.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-hydroxypyridine
CAS 16867-03-1
Punto de fusión 166°C to 174°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C5H6N2O
Número MDL MFCD00006317
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 109868
Sinónimo 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine
Clave InChI BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=CC=C1O
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-ol
Peso molecular (g/mol) 110.12
PubChem CID 28114
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%