Learn More
2-amino-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001730 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10543511 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16867-03-1
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00006317
Clave InChI BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
PubChem CID 28114
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-ol
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-hydroxypyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 176°C
Color De beis-gris a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(C5H3N)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 22, II, 408
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.