Learn More
2-amino-3-hidroxifenazina, Mikromol™
Código de producto. 17958054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958054 100 mg 100 miligramos
17977194 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958054 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2500.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-3-hidroxifenazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-hydroxyphenazine
CAS 4569-77-1
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-3-hydroxyphenazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Amino-3-hydroxyphenazine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O/c13-7-5-10-11(6-12(7)16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-10/h1-6,16H,13H2
SMILES Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1O
Nombre IUPAC 3-aminofenazin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 211.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0746 g/mol