Learn More
Clorhidrato de 2-amino-3'-hidroxi-acetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3'-hydroxy-acetophenone Hydrochloride |
| CAS | 14665-75-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 • (HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Hydroxyphenyl)-2-oxoethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,10H,5,9H2;1H |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(O)=C1)CN.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(3-hidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.163646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |