Learn More
2-Amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propilo Fosfato Sal de Bario, TRC
Código de producto. 30133916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133916 100 mg 100 miligramos
30004822 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611560100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114252-50-5
Fórmula molecular C4 H10 N O6 P . Ba
Peso molecular (g/mol) 336.43
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-,3-propanediol Phosphate Barium Salt, Trometamol Phosphoric Acid Barium Salt, Fosfomycin EP Impurity C Barium Salt, Trometamine Phosphate Barium Salt, Fosfomycin EP Impurity C (Barium Salt)
Nombre IUPAC [2-amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propilo] fosfato; Bario(2+)
SMILES [Ba+2].NC(CO)(CO)COP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl phosphate barium salt
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12NO6P.Ba/c5-4(1-6,2-7)3-11-12(8,9)10;/h6-7H,1-3,5H2,(H2,8,9,10);/q;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.9298
Porcentaje de pureza >95%