Learn More
2-Amino-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464617 1 g 1 g
15474617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31970.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21717-95-3 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21717-95-3
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.11
Número MDL MFCD04114135
Clave InChI WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
PubChem CID 2762809
Nombre IUPAC 3-fluoropyridin-2-amine
SMILES NC1=C(F)C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-fluoropyridine
Punto de fusión 39°C to 43°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza 97%