Learn More
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452400 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10452400 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 852062-17-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4F4N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine
Clave InChI HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorometil)piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 180.106
PubChem CID 25067349
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%