Learn More
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425267 1 g 1 g
15498115 250 mg 250 miligramos
15435267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32532.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 852062-17-0 | C6H4F4N2 | 180.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 852062-17-0
Fórmula molecular C6H4F4N2
Peso molecular (g/mol) 180.106
Número MDL MFCD10699117
Clave InChI HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine
PubChem CID 25067349
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorometil)piridin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 64°C to 68°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%