Learn More
2-Amino-3-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325395 5 g 5 g
11315395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19618.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 24517-64-4 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24517-64-4
Fórmula molecular C6H6N3
Peso molecular (g/mol) 120.13
Número MDL MFCD00128867
Clave InChI YYXDQRRDNPRJFL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-3-cyanopyridine, 2-aminonicotinonitrile, 2-amino-3-pyridinecarbonitrile, 2-amino-pyridine-3-carbonitrile, 2-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-amino, 3-cyanopyridin-2-amine, 3-cyanopyridine-2-amine, aminonicotinonitrile, zlchem 506
PubChem CID 818259
Nombre IUPAC 2-amino-3-cianopiridin-1-io
SMILES NC1=[NH+]C=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-cyanopyridine
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 115612
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 98%