Learn More
2-Amino-3-ciano-5-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417127 1 g 1 g
15437127 250 mg 250 miligramos
15427127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34191.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1347815-41-1 | C6H4IN3 | 245.023 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347815-41-1
Fórmula molecular C6H4IN3
Peso molecular (g/mol) 245.023
Número MDL MFCD20040120
Clave InChI NJLCSLOABAUGHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-iodonicotinonitrile, 2-amino-3-cyano-5-iodopyridine, 2-amino-5-iodo-nicotinonitrile
PubChem CID 65815340
Nombre IUPAC 2-amino-5-yodopiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=C(C(=NC=C1I)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-cyano-5-iodopyridine
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.02
Porcentaje de pureza 97%