Learn More
2-Amino-3-ciano-4,5-di(fur-2-il)furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10621683 250 mg 250 miligramos
10314722 1 g 1 g
10332255 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10621683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB00495CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24386-17-2
Fórmula molecular C13H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 240.22
Número MDL MFCD00099027
Clave InChI RDQSOEAGWZLHBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-cyano-4,5-di fur-2-yl furan, 5'-amino-2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5-di furyl furan, 2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile,5'-amino, 2-amino-4,5-bis furan-2-yl furan-3-carbonitrile, 5'-amino-2'-furan-2-yl-2,3'-bifuran-4'-carbonitrile, 2-amino-4,5-di 2-furyl furan-3-carbonitrile, 5-amino-3-furan-2-yl-2,2'-bifuran-4-carbonitrile, aminocyanodifurylfuran
PubChem CID 714249
SMILES NC1=C(C#N)C(C2=CC=CO2)=C(O1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-cyano-4, 5-di(fur-2-yl)furan
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 5'-amino-2'-(furan-2-il)-[2,3'-bifuran]-4'-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.22
Porcentaje de pureza 97%