Learn More
2-Amino-3-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443877 5 g 5 g
15453877 250 mg 250 miligramos
11345075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15443877 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30166.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39620-04-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39620-04-7
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD03541052
Clave InChI RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
PubChem CID 693267
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-2-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-chloropyridine
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 95%