Learn More
Ácido 2-amino-3-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 6388-47-2 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-3-chloro-benzoic Acid, 3-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 3-Chloroanthranilic Acid, NSC 20671 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1c(Cl)cccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0087 |