Learn More
Ácido 2-amino-3-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10447012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10447012 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10447012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335970010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Nombre de nota 97%
CAS 6388-47-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 195°C
Color De gris o pardo amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Fórmula lineal C6H3ClNH2COOH
Número MDL MFCD00134229
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
Clave InChI LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
PubChem CID 80807
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación